5-Iod-2-furaldehyd 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR8105-100G OR8105-25G OR8105-5G OR8105-1G
APOSOR8105-100GEA 758 EUR
APOSOR8105-100G APOSOR8105-25G APOSOR8105-5G APOSOR8105-1G
5-Iod-2-furaldehyd 95%
5-Iod-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃IO₂
Schmelzpunkt: 126…127 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159503
CAS-Nummer: 2689-65-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR