tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Aminothiopropanamide, N3-BOC protected
OR8047-1G
OR8047-5G
OR8047-10G
APOSOR8047-1GEA
178
EUR
APOSOR8047-1G
APOSOR8047-5G
APOSOR8047-10G
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate
Formel:
C₈H₁₆N₂O₂S Schmelzpunkt: 108…112 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02180883 CAS-Nummer: 77152-97-7 |