2-Methyl-2-propanyl-4-(aminomethyl)-1-piperidincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, tert-Butyl 4-(aminomethyl)tetrahydropyridine-1(2H)- carboxylate, 4-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 4-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-4-(Aminomethyl)piperidine
OR8043-1G OR8043-25G OR8043-5G
APOSOR8043-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8043-1G APOSOR8043-25G APOSOR8043-5G
2-Methyl-2-propanyl-4-(aminomethyl)-1-piperidincarboxylat 97%
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molekulargewicht: 214.31 g/mol
Siedepunkt: 237…238 °C/760mmHg
Dichte: 1.013 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076207
CAS-Nummer: 144222-22-0
UN-Nummer: 3082
ADR: 9+EHS III