(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid, Boc-D-Homopro-OH, Boc-D-HoPro-OH, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
OR8030-1G OR8030-100G
APOSOR8030-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8030-1G APOSOR8030-100G
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00237380
CAS-Nummer: 28697-17-8