1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7988-1G OR7988-5G OR7988-25G
APOSOR7988-1GEA 166 EUR
APOSOR7988-1G APOSOR7988-5G APOSOR7988-25G
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₈H₉IO₄S₂
Schmelzpunkt: 212 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037973
CAS-Nummer: 849035-96-7