4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7978-1G OR7978-5G
APOSOR7978-1GEA 154 EUR
APOSOR7978-1G APOSOR7978-5G
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone 95+%
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone
Formel: C₈H₈Cl₂O₂S
Schmelzpunkt: 137…140 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037944
CAS-Nummer: 849035-75-2