(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR7922-1G OR7922-250MG OR7922-5G
APOSOR7922-1GEA 161 EUR
APOSOR7922-1G APOSOR7922-250MG APOSOR7922-5G
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₁₁ClN₂S
Molekulargewicht: 190.7 g/mol
Schmelzpunkt: 178…179 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04039174
CAS-Nummer: 35588-53-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR