2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7920-1G
OR7920-5G
OR7920-250MG
OR7920-500MG
APOSOR7920-1GEA
829
EUR
APOSOR7920-1G
APOSOR7920-5G
APOSOR7920-250MG
APOSOR7920-500MG
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
Formel:
C₈H₁₄Cl₂N₂O Schmelzpunkt: 117…119 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03452713 CAS-Nummer: 784189-95-3 |