N-Benzylaminoacetaldehyddiethylacetal
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7899-25G OR7899-5G
APOSOR7899-25GEA 405 EUR
APOSOR7899-25G APOSOR7899-5G
N-Benzylaminoacetaldehyddiethylacetal
N-Benzylaminoacetaldehyddiethylacetal
Formel: C₁₃H₂₁NO₂
Siedepunkt: 90…92 °C/0.05mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051599
CAS-Nummer: 61190-10-1