4,5-Dichlorimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7879-100G OR7879-25G
APOSOR7879-100GEA 435 EUR
APOSOR7879-100G APOSOR7879-25G
4,5-Dichlorimidazol
4,5-Dichloroimidazole
Formel: C₃H₂Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 181…185 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005195
CAS-Nummer: 15965-30-7