4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Oxo-4-(5-oxohomopiperazin-1-yl)butanoic acid
OR7873-1G
OR7873-250MG
APOSOR7873-1GEA
244
EUR
APOSOR7873-1G
APOSOR7873-250MG
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid 95+%
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid
Formel:
C₉H₁₄N₂O₄ Schmelzpunkt: 145…149 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01319265 CAS-Nummer: 397244-77-8 |