3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7830-5G OR7830-1G OR7830-25G
APOSOR7830-5GEA 37.7 EUR
APOSOR7830-5G APOSOR7830-1G APOSOR7830-25G
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid
Formel: C₉H₁₇NO₄
Schmelzpunkt: 59…62 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03490508
CAS-Nummer: 124072-61-3