3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7828-1G OR7828-5G OR7828-10G
APOSOR7828-1GEA 84.1 EUR
APOSOR7828-1G APOSOR7828-5G APOSOR7828-10G
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₄
Schmelzpunkt: 152…155 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037899
CAS-Nummer: 33704-19-7