3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7817-1G OR7817-500MG
APOSOR7817-1GEA 533 EUR
APOSOR7817-1G APOSOR7817-500MG
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Acetyl(methyl)amino]propanoic acid
Formel: C₆H₁₁NO₃
Molekulargewicht: 145.16 g/mol
Schmelzpunkt: 91…92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037898
CAS-Nummer: 58706-66-4