Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
OR7815-1G OR7815-5G OR7815-25G
APOSOR7815-1GEA 143 EUR
APOSOR7815-1G APOSOR7815-5G APOSOR7815-25G
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)benzoate
Formel: C₁₂H₁₂O₅
Schmelzpunkt: 81…86 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00800637
CAS-Nummer: 22027-52-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III