4-Butylphenylhydrazin Hydrochlorid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7766-1G
OR7766-25G
OR7766-5G
APOSOR7766-1GEA
163
EUR
APOSOR7766-1G
APOSOR7766-25G
APOSOR7766-5G
4-Butylphenylhydrazin Hydrochlorid 95+%
4-Butylphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel:
C₁₀H₁₇ClN₂ Schmelzpunkt: >215 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00800665 CAS-Nummer: 64287-11-2 |