3-Nitro-p-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7747-100G OR7747-25G OR7747-5G
APOSOR7747-100GEA 48 EUR
APOSOR7747-100G APOSOR7747-25G APOSOR7747-5G
3-Nitro-p-toluidin
3-Nitro-p-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 74…79 °C
Dichte: 1,312 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 175 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007910
CAS-Nummer: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN-Nummer: 2660
ADR: 6.1,III