2,4-Dinitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7733-1G OR7733-5G
APOSOR7733-1GEA 17.6 EUR
APOSOR7733-1G APOSOR7733-5G
2,4-Dinitrobenzaldehyd
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄N₂O₅
Siedepunkt: 190 °C
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013376
CAS-Nummer: 528-75-6
EINECS: 208-440-7