4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline
OR7726-1G OR7726-5G
APOSOR7726-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7726-1G APOSOR7726-5G
4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
4-(Dimethylamino)benzylamine
Formel: C₉H₁₄N₂
Siedepunkt: 82…84 °C/0.8mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00466364
CAS-Nummer: 19293-58-4
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,II