Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7721-1G
OR7721-10G
OR7721-5G
APOSOR7721-1GEA
49.3
EUR
APOSOR7721-1G
APOSOR7721-10G
APOSOR7721-5G
Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Formel:
C₆H₅N₃O Schmelzpunkt: 108…111 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00168448 CAS-Nummer: 767-63-5 |