tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7704-1G OR7704-5G
APOSOR7704-1GEA 97.3 EUR
APOSOR7704-1G APOSOR7704-5G
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₂
Dichte: 1.054 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 71.7 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037902
CAS-Nummer: 849020-94-6