1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7703-1G OR7703-250MG
APOSOR7703-1GEA 140 EUR
APOSOR7703-1G APOSOR7703-250MG
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine 95+%
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine
Formel: C₁₃H₂₄N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426074
CAS-Nummer: 179557-01-8