6-Hydroxyindol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Indol-6-ol, 6-Indolol, IMEXINE OBA, 6-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-6-ol
OR7612-5G
OR7612-1G
OR7612-250MG
APOSOR7612-5GEA
190
EUR
APOSOR7612-5G
APOSOR7612-1G
APOSOR7612-250MG
6-Hydroxyindol 95%
6-Hydroxyindol
Formel:
C₈H₇NO Molekulargewicht: 133.15 g/mol Schmelzpunkt: 125…128 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00152101 CAS-Nummer: 2380-86-1 EINECS: 417-020-4 UN-Nummer: 3077 ADR: 9+EHS III |