(2-Chlorphenyl)acetylen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-2-ethynylbenzene
OR7551T-25G OR7551T-5G OR7551T-100G
APOSOR7551T-25GEA 186 EUR
APOSOR7551T-25G APOSOR7551T-5G APOSOR7551T-100G
(2-Chlorphenyl)acetylen 98%
(2-Chlorphenyl)acetylen
Formel: C₈H₅Cl
Siedepunkt: 82 °C/12mmHg
Dichte: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00269951
CAS-Nummer: 873-31-4