3,5-Dichlor-4-pyridon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dichloropyridin-4(1H)-one
OR7551-1G
OR7551-5G
APOSOR7551-1GEA
21.9
EUR
APOSOR7551-1G
APOSOR7551-5G
3,5-Dichlor-4-pyridon
3,5-Dichlor-4-pyridon
Formel:
C₅H₃Cl₂NO Schmelzpunkt: 325 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051673 CAS-Nummer: 17228-70-5 EINECS: 241-267-5 |