6-Brom-1-hexen 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7533-100G
OR7533-25G
APOSOR7533-100GEA
60.1
EUR
APOSOR7533-100G
APOSOR7533-25G
6-Brom-1-hexen 96%
6-Brom-1-hexen
Formel:
C₆H₁₁Br Siedepunkt: 47…51 °C/16mmHg Dichte: 1,217 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 54 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000269 CAS-Nummer: 2695-47-8 EINECS: 220-267-9 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...