2'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7515-1G OR7515-250MG
APOSOR7515-1GEA 92.8 EUR
APOSOR7515-1G APOSOR7515-250MG
2'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure
2'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 5748-43-6