4'-Methoxybiphenyl-2-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7466-250MG OR7466-100MG
APOSOR7466-250MGEA 58.2 EUR
APOSOR7466-250MG APOSOR7466-100MG
4'-Methoxybiphenyl-2-carbonsäure
4'-Methoxybiphenyl-2-carbonsäure
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426469
CAS-Nummer: 18110-71-9