Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Oxo-2H-chromene-6-sulphonyl chloride
OR7425-10G
OR7425-5G
APOSOR7425-10GEA
289
EUR
APOSOR7425-10G
APOSOR7425-5G
Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Coumarin-6-sulphonyl chloride
Formel:
C₉H₅ClO₄S Schmelzpunkt: 115…120 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01941320 CAS-Nummer: 10543-42-7 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |