2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7421-25G OR7421-5G OR7421-1G
APOSOR7421-25GEA 219 EUR
APOSOR7421-25G APOSOR7421-5G APOSOR7421-1G
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanon 98%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanon
Formel: C₉H₁₈O
Siedepunkt: 152…153 °C
Dichte: 0,824 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 34 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008845
CAS-Nummer: 815-24-7
EINECS: 212-419-8
UN-Nummer: 1224
ADR: 3,III