5-Amino-3-methylisoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methylisoxazol-5-ylamine, 3-Methylisoxazol-5-amine
OR7410-10G
OR7410-1G
OR7410-5G
APOSOR7410-10GEA
63.8
EUR
APOSOR7410-10G
APOSOR7410-1G
APOSOR7410-5G
5-Amino-3-methylisoxazol
5-Amino-3-methylisoxazole
Formel:
C₄H₆N₂O Schmelzpunkt: 81…83 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003151 CAS-Nummer: 14678-02-5 EINECS: 238-719-9 |