4'-Formylbiphenyl-4-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7391-1G OR7391-5G
APOSOR7391-1GEA 157 EUR
APOSOR7391-1G APOSOR7391-5G
4'-Formylbiphenyl-4-carbonsäure 97%
4'-Formylbiphenyl-4-carbonsäure
Formel: C₁₄H₁₀O₃
Schmelzpunkt: 150 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424613
CAS-Nummer: 70916-98-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III