3'-Chlorbiphenyl-3-carbonsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7362-1G OR7362-5G
APOSOR7362-1GEA 94.5 EUR
APOSOR7362-1G APOSOR7362-5G
3'-Chlorbiphenyl-3-carbonsäure 96%
3'-Chlorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₃H₉ClO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03424595
CAS-Nummer: 168619-06-5