4-(4-Chlorphenyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-amine, 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
OR7343-1G OR7343-250MG
APOSOR7343-1GEA 272 EUR
APOSOR7343-1G APOSOR7343-250MG
4-(4-Chlorphenyl)anilin
4-(4-Chlorphenyl)anilin
Formel: C₁₂H₁₀ClN
Schmelzpunkt: 127…129 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00477989
CAS-Nummer: 135-68-2