4-Vinylbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7329-25G OR7329-100G OR7329-10G
APOSOR7329-25GEA 109 EUR
APOSOR7329-25G APOSOR7329-100G APOSOR7329-10G
4-Vinylbenzoesäure 97%
4-Vinylbenzoesäure
Formel: C₉H₈O₂
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002569
CAS-Nummer: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4