Methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7292-250G
OR7292-50G
APOSOR7292-250GEA
487
EUR
APOSOR7292-250G
APOSOR7292-50G
Methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat 98%
Methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat
Formel:
C₈H₆Br₂O₃ Schmelzpunkt: 123…125 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016416 CAS-Nummer: 41727-47-3 |