2-(Morpholinomethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-(Morpholinomethyl)phenyl)boronic acid
OR7241-1G OR7241-5G
APOSOR7241-1GEA 112 EUR
APOSOR7241-1G APOSOR7241-5G
2-(Morpholinomethyl)phenylboronsäure 98%
2-(Morpholinomethyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Schmelzpunkt: 222…226 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01319041
CAS-Nummer: 223433-45-2