4-(Heptyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Heptyloxyphenylboronic acid, 4-n-Heptyloxybenzeneboronic acid, 4-Heptyloxybenzeneboronic acid
OR7221-1G OR7221-25G OR7221-5G
APOSOR7221-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7221-1G APOSOR7221-25G APOSOR7221-5G
4-(Heptyloxy)phenylboronsäure
4-(Heptyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₂₁BO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039169
CAS-Nummer: 136370-19-9