2,3-Dichlorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7196-1G OR7196-25G OR7196-5G
APOSOR7196-1GEA 29 EUR
APOSOR7196-1G APOSOR7196-25G APOSOR7196-5G
2,3-Dichlorphenylboronsäure
2,3-Dichlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01075703
CAS-Nummer: 151169-74-3