4-Chlor-2-methylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
OR7181-100G
OR7181-25G
APOSOR7181-100GEA
215
EUR
APOSOR7181-100G
APOSOR7181-25G
4-Chlor-2-methylphenylboronsäure 98%
4-Chlor-2-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683107 CAS-Nummer: 209919-30-2 |