4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(tert-Butoxymethyl)phenyl)boronic acid
OR7176-1G OR7176-250MG OR7176-5G
APOSOR7176-1GEA 24.8 EUR
APOSOR7176-1G APOSOR7176-250MG APOSOR7176-5G
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03701685
CAS-Nummer: 1024017-53-5