6-Bromtetrazolo[1,5-a]pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7175-1G OR7175-5G
APOSOR7175-1GEA 229 EUR
APOSOR7175-1G APOSOR7175-5G
6-Bromtetrazolo[1,5-a]pyridin 98%
6-Bromtetrazolo[1,5-a]pyridin
Formel: C₅H₃BrN₄
Schmelzpunkt: 148…153 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09258642
CAS-Nummer: 35235-74-6