2-Brom-5-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-Bromo-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR7165-250MG
OR7165-5G
OR7165-1G
APOSOR7165-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR7165-250MG
APOSOR7165-5G
APOSOR7165-1G
2-Brom-5-pyridinboronsäurepinakolester
2-Brom-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₅BBrNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03412794 CAS-Nummer: 214360-62-0 |