2-Benzyloxy-5-chlorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7153-1G OR7153-5G
APOSOR7153-1GEA 24.4 EUR
APOSOR7153-1G APOSOR7153-5G
2-Benzyloxy-5-chlorphenylboronsäure
2-Benzyloxy-5-chlorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₂BClO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039000
CAS-Nummer: 612832-83-4