5-Acetyl-2-thiophenboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Acetylthien-5-yl)boronic acid,(5-Acetylthien-2-yl)boronic acid,5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid,5-Acetylthiophen-2-ylboronic acid, 5-Acetyl-2-thienylboronic acid, 5-Acetylthiophene-2-boronic acid, 5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid
OR7147-25G OR7147-5G OR7147-100G
APOSOR7147-25GEA 92.8 EUR
APOSOR7147-25G APOSOR7147-5G APOSOR7147-100G
5-Acetyl-2-thiophenboronsäure
5-Acetyl-2-thiophenboronsäure
Formel: C₆H₇BO₃S
Schmelzpunkt: 142…148 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01075681
CAS-Nummer: 206551-43-1