3-Brom-p-toluidin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR7118-100G
OR7118-250G
OR7118-500G
APOSOR7118-100GEA
63.8
EUR
APOSOR7118-100G
APOSOR7118-250G
APOSOR7118-500G
3-Brom-p-toluidin 99%
3-Brom-p-toluidin
Formel:
C₇H₈BrN Siedepunkt: 254…257 °C Schmelzpunkt: 25…30 °C Flammpunkt: 113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134176 CAS-Nummer: 7745-91-7 EINECS: 231-807-8 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...