2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7099-250MG OR7099-1G OR7099-5G
APOSOR7099-250MGEA 77.1 EUR
APOSOR7099-250MG APOSOR7099-1G APOSOR7099-5G
2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 95+%
2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Schmelzpunkt: 86 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066860
CAS-Nummer: 5685-38-1