2-Acetyl-1-methylpyrrol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1-methylpyrrole
OR7070-100G
OR7070-25G
APOSOR7070-100GEA
88.6
EUR
APOSOR7070-100G
APOSOR7070-25G
2-Acetyl-1-methylpyrrol
2-Acetyl-1-methylpyrrol
Formel:
C₇H₉NO Molekulargewicht: 123.15 g/mol Siedepunkt: 200…202 °C Dichte: 1.04 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 68 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003089 CAS-Nummer: 932-16-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...