2-Brom-4-chlor-6-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7021-5G OR7021-100G OR7021-25G
APOSOR7021-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7021-5G APOSOR7021-100G APOSOR7021-25G
2-Brom-4-chlor-6-nitroanilin
2-Brom-4-chlor-6-nitroanilin
Formel: C₆H₄BrClN₂O₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08275709
CAS-Nummer: 827-25-8