3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-3-sulphanylhexan-1-ol
OR70181-1G OR70181-5G OR70181-250MG
APOSOR70181-1GEA 209 EUR
APOSOR70181-1G APOSOR70181-5G APOSOR70181-250MG
3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol 99%
3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol
Formel: C₇H₁₆OS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 307964-23-4